Learn More
(±)-Quizalofop-etil-d3 (propionato-3,3,3-d3), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quizalofop-ethylD3(3,3,3-D3) |
| CAS | 1398065-84-3 |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H14 Cl N2 O4 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12 H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]-3,3,3-trideuteriopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.1065 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |