Learn More
(+)-Ácido Quishálico, TRC
Código de producto. 30418950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418950 25 mg -
30425631 5 mg -
30420809 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418950 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ82500025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52809-07-1
Fórmula molecular C5 H7 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 189.13
Sinónimo L-Quisqualic acid
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Quisqualic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O5/c6-2(3(9)10)1-8-4(11)7-5(12)13-8/h2H,1,6H2,(H,9,10)(H,7,11,12)/t2-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0386