Learn More
Ácido (+)-quiscálico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15454169 50 mg 50 miligramos
15434169 5 mg 5 miligramos
15444169 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61591.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido quiscuálico se utiliza para diferenciar entre mGluR-1 y mGluR-4. El ácido L-quiscuálico es un activador de GluR.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido quiscálico se utiliza para diferenciar entre mGluR-1 y mGluR-4. El ácido L-quiscálico es un activador de GluR.
Solubilidad
Soluble en etanol y agua. Insoluble en disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52809-07-1
Fórmula molecular C5H7N3O5
Peso molecular (g/mol) 189.13
Número MDL MFCD00069337
Clave InChI ASNFTDCKZKHJSW-REOHCLBHSA-N
Sinónimo quisqualic acid, quisqualate, l-quisqualic acid, +-quisqualic acid, 3h quisqualate, unii-8oc22c1b99, 2s-2-amino-3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl propanoic acid, 2jbk, 1,2,4-oxadiazolidine-2-propanoic acid, alpha-amino-3,5-dioxo-, s, 3-3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-yl-l-alanine
PubChem CID 40539
ChEBI CHEBI:8734
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,5-dioxo-1,2,4-oxadiazolidin-2-il)propanoico
SMILES N[C@@H](CN1OC(=O)NC1=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Quisqualic acid
Punto de fusión 185°C to 187°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Beilstein 1078734
Índice Merck 14,8085
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
RU– Solo para uso en investigación