Learn More
Quisinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16479097
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16479097 5 mg 5 miligramos
16466766 100 mg 100 miligramos
16446518 10 mg 10 miligramos
16412617 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16479097
Marca: Medchem Express HY15433
MedChemExpress Quisinostat (JNJ-26481585) is a potent, second-generation and orally active pan-HDAC inhibitor (HDACi), with IC50 values ranging from 0.11 nM to 0.64 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC4, HDAC10 and HDAC11. Quisinostat has a broad spectrum antitumoral activity. Quisinostat can induce autophagy in neuroblastoma cells.
Quisinostat (JNJ-26481585) is a potent, second-generation and orally active pan-HDAC inhibitor (HDACi), with IC50 values ranging from 0.11 nM to 0.64 nM for HDAC1, HDAC2, HDAC4, HDAC10 and HDAC11. Quisinostat has a broad spectrum antitumoral activity. Quisinostat can induce autophagy in neuroblastoma cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quisinostat
CAS 875320-29-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo JNJ-26481585
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (126.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C(N2CCC(CNCC3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)CC2)N=C1)NO
Peso molecular (g/mol) 394.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death