Learn More
Quinupramina, TRC
Código de producto. 30010458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010458 25 mg 25 miligramos
30007637 50 mg 50 miligramos
30007836 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ79670025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31721-17-2
Fórmula molecular C21 H24 N2
Peso molecular (g/mol) 304.43
Nombre IUPAC 11-(1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-yl)-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina
SMILES C1CN2CCC1C(C2)N3c4ccccc4CCc5ccccc35
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinupramine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N2/c1-3-7-19-16(5-1)9-10-17-6-2-4-8-20(17)23(19)21-15-22-13-11-18(21)12-14-22/h1-8,18,21H,9-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1939