Learn More
Quinuclidina, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400788
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15400788 1 g 1 g
15420788 250 mg 250 miligramos
15410788 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15400788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54498.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-76-5 | C7H13N | 111.188 g/mol
Quinuclidine acts as a catalyst, a chemical building block and is used in organic synthesis. It is employed to prepare quinine and alkaloids. It finds application as a ligand, which is useful in the studies of OsO4-catalyzed dihydroxylation of olefins. It plays an important role in the formation of onium salts used testing of PAC-antagonist activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinuclidina actúa como catalizador y como compuesto básico químico, y se utiliza en la síntesis orgánica. Se emplea para preparar quinina y alcaloides. Se utiliza como ligando, que es útil en los estudios de la dihidroxilación de olefinas catalizada por OsO4. Desempeña un papel importante en la formación de sales de onio utilizadas para probar la actividad de los antagonistas PAC.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter dietílico, agua y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-76-5
Fórmula molecular C7H13N
Peso molecular (g/mol) 111.188
Número MDL MFCD00006690
Clave InChI SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinuclidine, 1-azabicyclo 2.2.2 octane, 1,4-ethanopiperidine, 1,4-ethylenepiperidine, chinuclidin, abco, unii-xfx99fc5vi, 4-azabicyclo 2.2.2 octane, xfx99fc5vi
PubChem CID 7527
ChEBI CHEBI:38420
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octano
SMILES C1CN2CCC1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinuclidine
Punto de fusión 157°C to 160°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 103111
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,8081
Información de solubilidad Soluble in alcohol,diethyl ether,water and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.19
Porcentaje de pureza ≥97%