Learn More
Quintrione, TRC
Código de producto. 30136584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136584 500 mg 500 miligramos
30137896 250 mg 250 miligramos
30008271 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ135090500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1350901-36-8
Fórmula molecular C16H11Cl2NO3
Peso molecular (g/mol) 336.17
Sinónimo Quintrione, 1,3-Cyclohexanedione, 2-[(3,7-dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-, 2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione, Dichloroquinolinone, Quintrione, 2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione, Dichloroquinolinone;
Nombre IUPAC 2-(3,7-dicloroquinolina-8-carbonil)ciclohexano-1,3-dión
SMILES Clc1cnc2c(C(=O)C3C(=O)CCCC3=O)c(Cl)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quintrione
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H11Cl2NO3/c17-9-6-8-4-5-10(18)13(15(8)19-7-9)16(22)14-11(20)2-1-3-12(14)21/h4-7,14H,1-3H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.0116