Includes
Adaptador de alimentación universal, cubierta de uso, guía de aplicación, cubierta antipolvo para equilibrio analítico
La avanzada tecnología de pesaje proporciona resultados fiables y precisos
Ofrece pesaje inteligente y eficiente, flujos de trabajo mejorados con tecnología de pantalla táctil y desplazamiento que permite al usuario navegar fácilmente a través de todas las operaciones de la balanza sin un manual.
- Ahorre tiempo y mejore el flujo de trabajo con la sencilla navegación por menús y aplicaciones integradas con solo tocar una tecla
- Los iconos claramente visibles permiten operaciones de equilibrio fáciles de seguir; los resultados mostrados proporcionan a los usuarios información inmediata y confianza
- Máxima precisión en todo momento, gracias a IsoCal; calibración interna totalmente automática y ajuste de la balanza
- El mantenimiento de registros es más fácil con Quintix USB enchufar y trabajar conexión a una impresora o equipo
Especificaciones:
- Control de nivel: Indicador de nivel de vidrio con burbujas de aire para el centrado
- Calibración: Calibración y ajuste interno, totalmente automático y motorizado con nivel de acción configurable; también ofrece externa
- Unidades de pesaje: g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, piezas/lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N
- Indicador de estabilidad: Sí
- Protección contra manipulación: Bloqueo del supervisor
- Protección de la carcasa: La carcasa se limpia con acetona
- Modelos verificados: Sí
- Selección de idioma: Inglés, francés, español
- Bloqueo antirrobo: bloqueo Kensington y capacidad para cable o cadena
- Salida: Mini-USB
- Alimentación eléctrica: 100-240 V (universal)
Aplicaciones estándares:
Pesaje; densidad; porcentaje; comprobación, retención de picos, recuento; condiciones inestables.
Aplicaciones especiales de laboratorio:
Mezcla; componentes; estadísticas y conversión.
Nota:
Los cables USB se pueden adquirir por separado (número de cat. 14558112 o 14558111)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BPL, BPF |
| Tipo de conexión | Mini USB |
| Capacidad | 5,1 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla gráfica en color |
| Legibilidad | 1 g |
| Formato | Quilate, grano, miligramo, libra, onza, pennyweight |
| Incluye | Adaptador de corriente universal, cubierta de uso, aplicación |
| Nivelado | Automático |
| Linealidad | 1 g |
| Material | Oro, aluminio fundido a presión, plástico ABS |
| Mostrar más |