Läs mer
Läs mer
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio con soporte de nivel en tiempo real Pro
Handla allt Sartorius ProdukterBeskrivning
- Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
- Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
- Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
- Nivelación automática motorizada
Specifikationer
Specifikationer
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 320 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Legibilidad | 0.1 mg |
| Incluye | Saldo estándar sin adiciones específicas de cada país |
| Nivelado | Soporte de nivel en tiempo real |
| Modelo | Quintix Saldo profesional |
| Tiempo de estabilización | ≤1,5 segundos |
| Tipo | Balanza |
| Requisitos eléctricos | 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?