Learn More
Beskrivelse
- Enhance the user experience with new premium features.
- Offering a wide range of use in different environments and applications.
- Energy efficiency, reduced carbon footprint, and sustainability, minimizing environmental impact from the manufacturing plant to the bench.
- Real-time level
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo de conexión | Conector D-sub, 9 clavijas |
| Capacidad | 620 g |
| Tipo de pantalla | Touchscreen |
| Legibilidad | 1 mg |
| Incluye | Standard Balance Without Country-specific Additions |
| Nivelado | Motorized |
| Modelo | Quintix Pro Balance |
| Tiempo de estabilización | ≤ 1.0 s |
| Tipo | Balance |
| Requisitos eléctricos | 100 to 240 VAC (± 10%) 50 to 60 Hz 0.2 A |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?