Learn More
Sartorius Quintix™ Balanza de laboratorio niveladora motorizada Pro
Código de producto. 18072234 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1200 g
2200 g
3200 g
4200 g
6200 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
18072234 1200 g cada uno
18042164 4200 g cada uno
18062164 6200 g cada uno
18002184 3200 g cada uno
18002204 2200 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 18072234 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QTX1202IMO1S
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Quintix™ Las balanzas de laboratorio profesionales no solo cumplen sus expectativas, sino que las superan. Vienen con una variedad de características premium que mejoran la usabilidad, la flexibilidad e incorporan un diseño ecológico.
  • Mejore la experiencia del usuario con nuevas funciones premium.
  • Ofreciendo una amplia gama de uso en diferentes entornos y aplicaciones.
  • Eficiencia energética, reducción de la huella de carbono y sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental desde la planta de fabricación hasta el banco de producción.
  • Nivel en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión Conector D-sub, 9 patillas
Capacidad 1200 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Legibilidad 10 mg
Incluye Saldo estándar sin adiciones específicas de cada país
Nivelado Motorizado
Modelo Quintix Saldo profesional
Tiempo de estabilización ≤0,9 segundos
Tipo Balanza
Requisitos eléctricos 100 a 240 VCA (±10%) 50 a 60 Hz 0,2 A
Legal for Trade No