Learn More
Sartorius Balanza analítica Quintix™ de 30 g x 0,01 mg, 5 decimales
Código de producto. 15519420 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Balanza analítica Quintix™, 5 posiciones; repetibilidad: 30g; legibilidad: 0,01 mg
Código de producto.
15519420 Balanza analítica Quintix™, 5 posiciones; repetibilidad: 30g; legibilidad: 0,01 mg
1 options
Código de producto. 15519420 Proveedor Sartorius N.º de proveedor QUINTIX351S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7027.07€
    6200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 827.07€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La balanza analítica de 5 decimales Quintix™ incluye programas de aplicación integrados, una guía de usuario intuitiva para una mayor eficacia en la rutina diaria del laboratorio.
Incluye programas de aplicación integrados, guía intuitiva para el usuario para una mayor eficiencia en la rutina diaria del laboratorio
  • Pantalla táctil intuitiva, documentación que cumple con GLP
  • Conectividad Plug and Work
  • Manejo de la balanza sin necesidad de leer el manual
  • Pantalla táctil a color
  • Función de ajuste interno totalmente automática IsoCal
  • Un mantenimiento de registros más sencillo gracias a las funciones de PC integradas directamente en la balanza
  • Conectividad Plug and Work a la impresora del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP
Tipo de conexión Transferencia de datos directa a PC, Plug and Play a la impresora Sartorius
Capacidad 30 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil en color
Legibilidad 0,01 mg
Linealidad 0,1 mg
Modelo QUINTIX35-1S
Repetibilidad 0,03 mg
Tiempo de estabilización 8 s
Tipo Balanza
Dimensiones (Pr x An x Al) 376 x 218 x 316 mm
Altura de la cámara (métrico) 218 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 7,8 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Legal for Trade Clase I