Learn More
Sartorius™ Balanzas analíticas Quintix™
Código de producto. 15141063 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
1102-1CEU
124-1CEU
2102-1CEU
213-1CEU
224-1CEU
3102-1CEU
313-1CEU
5100-1CEU
5101-1CEU
5102-1CEU
513-1CEU
612-1CEU
Diámetro de la cubeta exterior (métrico):
90 mm
120 mm
180 mm
Legibilidad:
0,1 mg
1 mg
10 mg
100 mg
1000 mg
Tiempo de estabilización:
1 s
1,5 s
2 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Diámetro de la cubeta exterior (métrico) Legibilidad Tiempo de estabilización unitSize
15141063 224-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
15111063 313-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
15151063 513-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
15181063 2102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s cada uno
15121073 5100-1CEU 180 mm 1000 mg 1,5 s cada uno
15121063 124-1CEU 90 mm 0,1 mg 2 s cada uno
15171063 3102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
15191063 1102-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s cada uno
15101073 612-1CEU 180 mm 10 mg 1,5 s cada uno
15111073 5101-1CEU 180 mm 100 mg 1,5 s cada uno
15131063 213-1CEU 120 mm 1 mg 1 s cada uno
15161063 5102-1CEU 180 mm 10 mg 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15141063 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor QUINTIX2241CEU
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Personalice esta balanza para una gran variedad de tareas de medición de peso. La balanza analítica Sartorius™ Quintix™ ofrece una capacidad de pesaje de 2100 gramos con capacidad de lectura de graduaciones de 0,01 gramos.
La carcasa con base de metal fundido garantiza un pesaje estable y repetible. La carcasa de la balanza tiene un acabado resistente a los productos químicos para facilitar la limpieza.
Determine la gravedad específica con la aplicación de densidades incorporada y el gancho de pesaje que hay debajo de la balanza.
Viene de serie con una variedad de programas de aplicaciones integrados, lo que ayuda a simplificar las tareas rutinarias:
  • Alternar entre unidades de peso
  • Densidad
  • Pesaje porcentual
  • Comprobación de peso
  • Retención de picos
  • Recuento de piezas
  • La mezcla le permite pesar diversos componentes de una fórmula rápidamente con una trazabilidad del 100 %
  • Los componentes le permiten pesar de forma cómoda componentes de una fórmula en recipientes separados y recuperar la cantidad total pesada en cualquier momento
  • Las estadísticas le permiten ahorrar trabajo cuando necesita conocer la desviación estándar y otras estadísticas sobre un grupo completo de muestras diferentes, pero no dispone del tiempo para hacer realizar los cálculos numéricos
  • La conversión se ocupa de las matemáticas cuando necesita convertir un peso mediante un factor, por ejemplo, para calcular el peso por unidad de superficie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva 2009/23/CE del Consejo, EN 45501:1992 y O
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil con interfaz gráfica de usuario de Sartorius
Legibilidad 0,1 mg
Rango de humedad 15 a 80% para temperaturas de hasta 31°C
Nivelado Indicador de nivel de cristal con burbuja de aire para el centrado
Linealidad 0,2 mg
Material Plástico ABS, fundición de aluminio
Modelo 224-1CEU
Repetibilidad 0,1 mg
Desviación de sensibilidad 1,5 ppm/K entre 10 y 30°C
Tiempo de estabilización 2 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 30°C
Tipo Balanza analítica
Modos de pesaje Pesaje, Densidad, Porcentaje, Control de peso, Pico
Dimensiones (Pr x An x Al) 360 x 216 x 320 mm
Anchura (métrico) 216 mm
Altura (métrico) 320 mm
Altura de la cámara (métrico) 209 mm
Fondo (métrico) 360 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 4,9 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz
Tensión 12 - 18 VDC Tensión de entrada
Vataje 2 W
Amperaje 0,2 A
Frecuencia 50/60 Hz