Learn More
(-)-Clorhidrato de quinpirol, TRC
Código de producto. 30418033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418033 2.5 mg
30417223 1 mg
30409948 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418033 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7967132.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85798-08-9
Fórmula molecular C13H21N3 . (HCl)
Peso molecular (g/mol) 255.79
Sinónimo (4aR,8aR)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline Monohydrochloride, (-)-LY 171555, LY 171555, Quinpirole Hydrochloride, (4aR-trans)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline Monohydrochloride
Nombre IUPAC (4aR,8aR)-5-propil-1,4,4a,6,7,8,8,8a,9-octahidropirazolo[3,4-g]quinolina; Cloruro
SMILES Cl.CCCN1CCC[C@@H]2Cc3[nH]ncc3C[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Quinpirole Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21N3.ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);1H/t10-,13-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1502