Learn More
Quinoxalina, TRC
Código de producto. 30418922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418922 5 g -
30417564 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30418922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7500055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-19-0
Fórmula molecular C8H6N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Sinónimo 1,4-Benzodiazine, 1,4-Diazanaphthalene, 1,4-Naphthyridine, Benzo[a]pyrazine, Benzoparadiazine, Benzopyrazine, Phenopiazine, Phenpiazine, Quinazine
Nombre IUPAC quinoxalina
SMILES c1ccc2nccnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N2/c1-2-4-8-7(3-1)9-5-6-10-8/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0531