Learn More
Quinoxalina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215330 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215330 100 g Frasco de vidrio 100 g
10508893 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10215330 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-19-0 | Molecular Formula: C8H6N2 | Molecular Weight: 130.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-19-0
Fórmula molecular C8H6N2
Peso molecular (g/mol) 130.15
Número MDL MFCD00006719
Clave InChI XSCHRSMBECNVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoparadiazine, 1,4-benzodiazine, phenopiazine, phenpiazine, quinazine, benzopyrazine, 1,4-diazanaphthalene, benzo a pyrazine, 1,4-naphthyridine, chinoxalin
PubChem CID 7045
ChEBI CHEBI:36616
Nombre IUPAC quinoxalina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline
Punto de fusión 29°C to 34°C
Color Amarillo a marrón
Punto de ebullición 220°C to 223°C
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 176
Índice Merck 15, 8195
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible in alcohol,ether,benzene,acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino