Learn More
Ácido quinoxalina-6-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465957 25 g 25 g
15445957 1 g 1 g
15455957 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15465957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33157.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6925-00-4 | C9H6N2O2 | 174.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6925-00-4
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.159
Número MDL MFCD01365834
Clave InChI JGQDBVXRYDEWGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-quinoxalinecarboxylic acid, chinoxalin-6-carbonsaeure, quinoxaline-6-carboxylicacid, pubchem15419, quinoxaline-6-carboxylic acid
PubChem CID 674813
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-6-carboxílico
SMILES C1=CC2=NC=CN=C2C=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-6-carboxylic acid
Punto de fusión 248°C to 251°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 95%