Learn More
Pinacol éster de ácido quinoxalina-6-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11976751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976751 1 g 1 g
11986751 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11976751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445520010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
CAS 1167418-13-4
Fórmula molecular C14H17BN2O2
Peso molecular (g/mol) 256.11
Número MDL MFCD11054040
Clave InChI ZYWICCYXTGRUNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoxaline, quinoxaline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinoxaline boronic acid pinacol ester, quinoxalin-6-ylboronic acid pinacol ester, quinoxaline, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 44118298
Nombre IUPAC 6-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)quinoxalina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Punto de ebullición 130°C to 145°C (0.6 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoxaline-6-boronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación