Learn More
Ácido quinoxalina-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10450578 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10450578 1 g Frasco de vidrio 1 g
10116107 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10450578 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429580010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6924-66-9 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6924-66-9
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD02854494
Clave InChI QLZNISOPACYKOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-quinoxalinecarboxylic acid, 5-carboxyquinoxaline, 5-quinoxalinecarboxylicacid
PubChem CID 776833
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-5-carboxílico
SMILES C1=CC(=C2C(=C1)N=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-5-carboxylic acid
Punto de fusión 167.6°C to 171.7°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Quinoxaline-5-carboxylic acid, 95%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.