Learn More
Ácido quinoxalina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426188 100 mg 100 miligramos
15436188 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59780.MC
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 879-65-2 | C9H6N2O2 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 879-65-2
Fórmula molecular C9H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00012334
Clave InChI UPUZGXILYFKSGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-quinoxalinecarboxylic acid, 2-quinoxalinecarboxylicacid, unii-m5oe8sn42m, 2-carboxyquinoxaline, m5oe8sn42m, 2-qca, pubchem9776, carbadox metabolite, acmc-1bl7g, quinoxaline carboxylic acid
PubChem CID 96695
Nombre IUPAC ácido quinoxalina-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoxaline-2-carboxylic acid
Punto de fusión 208°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%