Learn More
Quinoxalin-6-amina, Mikromol™
Código de producto. 30050258
Cambia vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Dimensione della confezione
30050258 25 mg 25 miligramos
17944336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30050258 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1324.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Quinoxalin-6-amina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Quinoxalin-6-amine
CAS 6298-37-9
Nombres de analitos o componentes Quinoxalin-6-amine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H7 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810, Quinoxalin-6-amine, Brimonidine Tartrate Imp. C (EP), Brimonidine Imp. C (EP), Brimonidine Tartrate Impurity C, Brimonidine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Nombre IUPAC quinoxalin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 145.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 145,064 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.