Learn More
Clorhidrato de quinotoxina, TRC
Código de producto. 30136567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136567 500 mg 500 miligramos
30009630 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136567 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ753500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52211-63-9
Fórmula molecular C20H24N2O2 . HCl
Peso molecular (g/mol) 360.9
Sinónimo 3-[(3R,4R)-3-Ethenyl-4-piperidinyl]-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride, (3R-cis)-3-(3-Ethenyl-4-piperidinyl)-1-(6-methoxy-4-quinolinyl)-1-propanone Hydrochloride, Quinicine Hydrochloride, (3R,4R)-4-[3-Oxo-3-(6-methoxyquinolin-4-yl)propyl]-3-vinylpiperidine Hydrochloride, Chinicine Hydrochloride, Chinotoxin, Permiran, Viquidil Hydrochloride;
Nombre IUPAC 3-[(3R,4R)-3-etnilpiperidina-4-il]-1-(6-metoxiquinolina-4-il)propan-1-uno; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc2nccc(C(=O)CC[C@@H]3CCNC[C@@H]3C=C)c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinotoxine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24N2O2.ClH/c1-3-14-13-21-10-8-15(14)4-7-20(23)17-9-11-22-19-6-5-16(24-2)12-18(17)19;/h3,5-6,9,11-12,14-15,21H,1,4,7-8,10,13H2,2H3;1H/t14-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1605