Learn More
Quinolinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinolinimide |
| CAS | 4664-00-0 |
| Fórmula molecular | C7 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c10-6-4-2-1-3-8-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11) |
| SMILES | O=C1NC(=O)c2ncccc12 |
| Nombre IUPAC | pirrolo[3,4-b]piridina-5,7-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0273 |