Learn More
Quinolinic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16460699
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16460699 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16460699 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100807
MedChemExpress Quinolinic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist synthesized from L-tryptophan via the kynurenine pathway and thereby has the potential of mediating N-methyl-D-aspartate neuronal damage and dysfunction.
Quinolinic acid is an endogenous N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor agonist synthesized from L-tryptophan via the kynurenine pathway and thereby has the potential of mediating N-methyl-D-aspartate neuronal damage and dysfunction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinolinic acid
CAS 89-00-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H5NO4
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (199.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.33 mg/mL (19.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC=CC=C1C(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 167.12
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation