Learn More
Quinoline Yellow, TRC
Código de producto. 30136682
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136682 5 g 5 g
30133836 10 g 10 g
17942615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136682 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ7010405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8003-22-3
Fórmula molecular C18H11NO2
Peso molecular (g/mol) 269.3
Sinónimo C.I. Solvent Yellow 33, 1,3-Isobenzofurandione, reaction products with dimethylquinoline and methylquinoline, Arlosol Yellow S, C.I. 47000, Chinoline Yellow D Sol.in Spirits, Chinoline Yellow ZSS, D & C Yellow 11, D and C Yellow No. 11, D&C Yellow No. 11, Japan Yellow 204, Japan Yellow No. 204, Kayaset Yellow 2G, Nitro Fast Yellow SL, Oil Yellow SIS, Oplas Yellow 136, Petrol Yellow C, Polysolve Yellow 33G, Quinoline Yellow A Spirit Soluble, Quinoline Yellow Base, Quinoline Yellow SS, Quinoline Yellow Spirit Soluble, Solvent Yellow 33, Waxoline Yellow T, Yellow 11, C.I. 47000
Nombre IUPAC 2-(6-metil-1H-quinolina-2-ilideno)indeno-1,3-dione
SMILES Cc1ccc2NC(=C3C(=O)c4ccccc4C3=O)C=Cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solvent Yellow 33
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H13NO2/c1-11-6-8-15-12(10-11)7-9-16(20-15)17-18(21)13-4-2-3-5-14(13)19(17)22/h2-10,20H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.0946