Learn More
Quinoline Yellow, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Solvent Yellow 33 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H13NO2/c1-11-6-8-15-12(10-11)7-9-16(20-15)17-18(21)13-4-2-3-5-14(13)19(17)22/h2-10,20H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.0946 |