Learn More
Quinoline Yellow (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinoline Yellow (E104) |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11NO8S2.2Na/c20-17-11-3-1-2-4-12(11)18(21)15(17)13-6-5-9-7-10(28(22,23)24)8-14(16(9)19-13)29(25,26)27;;/h1-8,15H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 476.96 |