Learn More
Quinolina, TRC
Código de producto. 30424555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424555 100 g
30410473 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30424555 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ700380100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-22-5
Fórmula molecular C9 H7 N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo Quinoline, 1-Azanaphthalene, 1-Benzazine, B 500, Benzo[b]pyridine, Benzopyridine, Leucol, Leucoline, Leukol, NSC 3396, Quinolin
Nombre IUPAC quinolina
SMILES c1ccc2ncccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0578