Learn More
Hidrato de N-óxido quinolina, 97 % (peso seco), agua 20 % (aprox.), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450698 5 g 5 g
11460698 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450698 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25209.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64201-64-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Quinoline N-oxide hydrate is used in quantitative determination of nitrones using trifluoroacetic anhydride-sodium iodide reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de N-óxido quinolina se utiliza en la determinación cuantitativa de nitrones utilizando un reactivo de anhídrido trifluoroacético-yoduro de sodio.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64201-64-5
Fórmula molecular C9H7NO
Peso molecular (g/mol) 145.16
Número MDL MFCD00006737
Clave InChI GIIWGCBLYNDKBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline n-oxide hydrate, quinoline, 1-oxide, monohydrate, 1-oxidoquinolin-1-ium hydrate, quinoline-n-oxide hydrate, quinoline-1-oxide hydrate, quinolinol, oxamethane, acmc-1be96, quinoline 1-oxide monohydrate, quinoline n-oxide monohydrate
PubChem CID 152363
Nombre IUPAC quinolin-1-ium-1-olate
SMILES [O-][N+]1=CC=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline N-oxide hydrate
Punto de fusión ∼50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco), agua ≈20 %
Cantidad 5 g
Beilstein 5989589
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.16 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%