Learn More
Quinolina-d7, TRC
Código de producto. 30416694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30416694 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ70109010MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
CAS 34071-94-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C9 2H7 N
Cantidad 10 mg
Sinónimo Quinoline D7 (8CI,9CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioquinolina
Peso molecular (g/mol) 136.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1018
Porcentaje de pureza >95