Learn More
Quinolina-d7, CDN
Código de producto. 30319350
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
30319350 0.25 g 0.25 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319350 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND14500.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
CAS 34071-94-8
Fórmula molecular C9 2H7 N
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Quinoline-d7 (8 CI,9 CI), Quinoline-2,3,4,5,6,7,8-D7
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1nc2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterioquinolina
Peso molecular (g/mol) 136.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1018 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity