Learn More
Quinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424573 500 g 500 g
11414573 100 g 100 g
11434573 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424573 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11545.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.92€
    76.65€ / 500 g
    Ahorro 16.27€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 91-22-5 | C9H7N | 129.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La quinolina se utiliza como un intermedio químico para la fabricación de medicamentos y otros compuestos orgánicos. Actúa como una estructura fundamental en algunos agentes antihipertensivos como prazosina y doxazosina que son vasodilatadores periféricos. También se usa en alcaloides, colorantes, productos químicos de caucho y aromatizantes. Además, sirve como catalizador, inhibidor de corrosión, conservante, y como disolvente para resinas y terpenos. Se emplea en la química de catalizadores de complejos de metales de transición para la polimerización uniforme y química de luminiscencia. Se utiliza como agente antiespumante en productos de refinería.
Solubilidad
Más soluble en agua caliente que fría. Miscible con alcohol y éter.
Notas
Disuelve el azufre, As{2}O{3}, fósforo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-22-5
Fórmula molecular C9H7N
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00006736,MFCD06637409,MFCD31699982,MFCD31699983,MFCD31699984,MFCD31699985,MFCD31699986,MFCD31699987
Clave InChI SMWDFEZZVXVKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chinolin, chinoline, 1-benzazine, quinolin, 1-azanaphthalene, chinoleine, leucol, benzo b pyridine, benzopyridine, leukol
PubChem CID 7047
ChEBI CHEBI:17362
Nombre IUPAC quinolina
SMILES C1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline
Punto de fusión -15°C
Densidad 1.09
pH 7.3
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 101°C (214°F)
Índice de refracción 1.626
Cantidad 500 g
Número UN UN2656
Beilstein 107477
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,8068
Información de solubilidad More soluble in hot than cold water; Miscible with alcohol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid