Learn More
Cloruro de quinolina-8-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337545 50 g 50 g
11327545 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337545 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05676.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18704-37-5
Fórmula molecular C9H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 227.662
Número MDL MFCD00006808
Clave InChI JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinesulfonyl chloride, 8-chlorosulfonyl-1-benzazine, 8-quinolylsulfonyl chloride, quinoline-8-sulfonic acid chloride, unii-5zik3tjs9m, 8-quinolinesulfonylchloride, quinoline-8-sulphonyl chloride, 5zik3tjs9m, pubchem5873, acmc-1busp
PubChem CID 29220
Nombre IUPAC cloruro de quinolina-8-sulfonilo
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)Cl)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-sulfonyl chloride
Punto de fusión 127°C to 130°C
Punto de ebullición 306°C
Cantidad 50 g
Número UN UN3261
Beilstein 156347
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.67
Porcentaje de pureza 97%