Learn More
Ácido quinolina-8-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306936 10 g 10 g
11316936 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06640.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85-48-3 | C9H7NO3S | 209.219 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85-48-3
Fórmula molecular C9H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 209.219
Número MDL MFCD00024037
Clave InChI SXVRECLPTCOMIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinesulfonic acid, quinoline-8-sulphonic acid, unii-84y9b81o6x, ccris 6936, 8-sulfoquinoline, cambridge id 5135395, quinoline-8-sulfonic??acid, ksc242e8p, 8-quinolinesulfonic acid;quinoline-8-sulfonic acid
PubChem CID 66561
Nombre IUPAC ácido quinolina-8-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2585
Beilstein 9501
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.23
Porcentaje de pureza 98%