Learn More
Quinolina-8-carboxaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345445 5 g 5 g
11355445 250 mg 250 miligramos
11335445 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11345445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19642.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 38707-70-9 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinoline-8-carboxaldehyde is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinolina-8-carboxaldehído es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38707-70-9
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD00805837
Clave InChI OVZQVGZERAFSPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinecarboxaldehyde, 8-quinolinecarbaldehyde, quinoline-8-carboxaldehyde, 8-quinoline carbaldehyde, 8-formylquinoline, ccris 6968, timtec-bb sbb010129, 8-quinolinecarboaldehyde, acmc-209j1k, ksc224g8j
PubChem CID 170103
Nombre IUPAC quinolina-8-carbaldehído
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)C=O)N=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-carboxaldehyde
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 5 g
Beilstein 113039
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza ≥98%