Learn More
Éster de pinacol de ácido quinolina-8-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408157 1 g 1 g
15418157 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51698.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 190788-62-6 | C15H18BNO2 | 255.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190788-62-6
Fórmula molecular C15H18BNO2
Peso molecular (g/mol) 255.124
Número MDL MFCD05663894
Clave InChI RNTGVJBKPQOGPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-8-boronic acid pinacol ester, 8-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 8-quinolineboronic acid pinacol ester, 8-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, amtb187, quinoline-8-boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 17750280
Nombre IUPAC 8-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)quinolina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C3C(=CC=C2)C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-boronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.12
Porcentaje de pureza 95%