Learn More
Quinoline-8-boronic acid, 96%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10784723 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250mg; Glass bottle
Código de producto.
10784723 250mg; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10784723 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 359672500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-8-boronic acid
CAS 86-58-8
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de ebullición 160°C to 165°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C9H8BNO2
Número MDL MFCD01114698
Cantidad 250mg
Índice Merck 15, 8186
Sinónimo quinoline-8-boronic acid, 8-quinolineboronic acid, 8-quinolinylboronic acid, 8-quinoline boronic acid, quinolin-8-yl boronic acid, 8-boronoquinoline, 8-quinolylboronic acid, boronic acid, 8-quinolinyl, unii-5qs1a25ij6, quinolin-8-yl-8-boronic acid
Clave InChI KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C2C(=CC=C1)C=CC=N2)(O)O
Nombre IUPAC quinolin-8-ylboronic acid
Peso molecular (g/mol) 172.98
PubChem CID 2734380
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.98
Porcentaje de pureza 96%