Learn More
Ácido quinolina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10128554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10128554 10 g 10 g
10786895 1 g 1 g
10011384 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10128554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04501EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10349-57-2
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00047613
Clave InChI VXGYRCVTBHVXMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-quinolinecarboxylic acid, pubchem7578, quinoline-6-carboylic acid, quinolin-6-carboxylic acid, 6-quinoline carboxylic acid, 6-quinoline-carboxylic acid, ksc177e5h, vxgyrcvtbhvxmz-uhfffaoysa, 2-3-cyclopentyl-2-oxo-2,3-dihydro-1h-imidazo 4,5-b pyridin-1-yl-n-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl acetamide
PubChem CID 82571
Nombre IUPAC ácido quinolina-6-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-6-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%