Learn More
Quinolina 500 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313256 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313256 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09010376ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline
CAS 91-22-5
Nombres de analitos o componentes Quinoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H7 N
Concentración 500 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Chinolin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H
SMILES c1ccc2ncccc2c1
Nombre IUPAC quinolina
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 129.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 129,0578 g/mol