Learn More
Cloruro de quinolina-5-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30415361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415361 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30415361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ700995500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-5-sulfonyl Chloride
CAS 102878-84-2
Fórmula molecular C9H6ClNO2S
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Quinolinesulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-11-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cccc2ncccc12
Nombre IUPAC cloruro de quinolina-5-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 227.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.9808