Learn More
Ácido quinolina-5-carboxílico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385445 250 mg 250 miligramos
11365445 1 g 1 g
11375445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19643.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Quinoline-5-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido quinolina-5-carboxílico es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-53-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00047608
Clave InChI RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
Nombre IUPAC ácido quinolina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-5-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 129178
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza ≥97%