Learn More
Ácido quinolina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15760889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15760889 1 g 1 g
15770889 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15760889 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454760010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7250-53-5 | C10H7NO2 | 173.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-53-5
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.17
Número MDL MFCD00047608
Clave InChI RAYMXZBXQCGRGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-quinolinecarboxylic acid, quinoline-5-carboxylicacid, quinoline-5-carboxylicacid,98+%, zlchem 983, pubchem19952, 5-quinolinecarboxylicacid, acmc-209on5, ksc173e0j, 5-quinolinecarboxylic acid 6ci,7ci,8ci,9ci, quinoline-5-carboxylicacidethylester;5-quinoline-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 232489
Nombre IUPAC ácido quinolina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=NC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-5-carboxylic acid
Punto de fusión 337.0°C to 341.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%