Learn More
Quinolina-5-carboxaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325445 250 mg 250 miligramos
11305445 1 g 1 g
11315445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11325445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19641.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 22934-41-4 | C10H7NO | 157.172 g/mol
Quinoline-5-carboxaldehyde is used as a precursor in the preparation of pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La quinolina-5-carboxaldehído se utiliza como precursor en la preparación de productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22934-41-4
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.172
Número MDL MFCD00805835
Clave InChI BNEVFKZLYCGDFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline-5-carboxaldehyde, 5-quinolinecarboxaldehyde, 5-formylquinoline, 5-quinolinecarbaldehyde, acmc-1cmc3, quc
PubChem CID 3543386
Nombre IUPAC quinolina-5-carbaldehído
SMILES C1=CC(=C2C=CC=NC2=C1)C=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Quinoline-5-carboxaldehyde
Punto de fusión 94°C to 98°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 113095
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.