Learn More
Ácido quinolin-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30427730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427730 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30427730 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ70050850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-4-carboxylic Acid
CAS 486-74-8
Fórmula molecular C10H7NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo NSC 13138, 4-Carboxyquinoline, 4-Quinolinic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccnc2ccccc12
Peso molecular (g/mol) 173.16