Learn More
Ácido quinolina-4-carboxílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333616 1 g 1 g
11353616 250 mg 250 miligramos
11343616 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11333616 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14611.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 486-74-8 | C10H7NO2 | 173.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-74-8
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00006782
Clave InChI VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
Nombre IUPAC ácido quinolina-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-4-carboxylic acid
Punto de fusión 253°C to 255°C
Cantidad 1 g
Beilstein 5224
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza ≥98%