Learn More
Ácido quinolin-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10681236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10681236 5 g 5 g
10110922 250 mg 250 miligramos
10632053 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10681236 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC04601DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 486-74-8
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Clave InChI VQMSRUREDGBWKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-quinolinecarboxylic acid, cinchoninic acid, 4-carboxyquinoline, cinchonic acid, usaf d-2, quinoline-4-carboxylicacid, 4-quinolinecarboxylicacid, cinchoninsaure, pubchem5843, chinolin-4-carbonsaeure
PubChem CID 10243
ChEBI CHEBI:18311
Nombre IUPAC ácido quinolina-4-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-4-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 97%