Learn More
Quinolina-4-carboxaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11319046 25 g 25 g
11309046 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319046 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20203.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 4363-93-3 | C10H7NO | 157.17 g/mol
4-Quinolinecarboxaldehyde(cinchoninaldehyde) was used in the synthesis of lepidylamines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó el 4-quinolinecarboxaldehído (cinconinaldehído) en la síntesis de lepidaminas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con agentes oxidantes y aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4363-93-3
Fórmula molecular C10H7NO
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00006781
Clave InChI MGCGJBXTNWUHQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-quinolinecarboxaldehyde, 4-quinolinecarbaldehyde, cinchoninaldehyde, quinoline-4-carboxaldehyde, 4-formylquinoline, unii-3a0k4yx051, chinolin-4-aldehyd, quinoline-4-aldehyde, 4quinolinecarboxaldehyde
PubChem CID 78072
Nombre IUPAC quinolina-4-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Quinoline-4-carboxaldehyde
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 131°C to 133°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 113072
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza ≥97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.