Learn More
Cloruro de quinolina-3-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Quinoline-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 159182-40-8 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H |
| SMILES | ClS(=O)(=O)c1cnc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | cloruro de quinolina-3-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 227.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.9808 |