Learn More
Cloruro de quinolina-3-sulfonilo, TRC
Código de producto. 30424150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30424150 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30424150 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCQ701005500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-sulfonyl Chloride
CAS 159182-40-8
Fórmula molecular C9 H6 Cl N O2 S
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMILES ClS(=O)(=O)c1cnc2ccccc2c1
Nombre IUPAC cloruro de quinolina-3-sulfonilo
Peso molecular (g/mol) 227.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.9808
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.