Learn More
Alfa Aesar™ Quinolina -3ácido carboxílico, 98 %
Código de producto. 11308166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11308166 1 g 1 g
11318166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308166 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L15133.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6480-68-8
Fórmula molecular C10H7NO2
Peso molecular (g/mol) 173.171
Número MDL MFCD00006770
Clave InChI DJXNJVFEFSWHLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-quinolinecarboxylic acid, 3-quinoline carboxylic acid, 3-quinolinecarboxylicacid, pubchem7517, 3-quinolylcarboxylic acid, acmc-1bfc6, 3-quinolinecarboxylic acid 1g, 3-quinolinecarboxylic acid, purum hplc, q3c
PubChem CID 80971
Nombre IUPAC ácido quinolina-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Quinoline-3-carboxylic acid
Punto de fusión ∽283°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 126542
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.17
Porcentaje de pureza 98%